2-Methyl-4-nitroanisol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzol, Methyl-4-nitro-o-tolylether, 2-Methoxy-5-nitrotoluol

75004060
MOLE75004060EA 0 EUR
MOLE75004060
2-Methyl-4-nitroanisol
2-Methyl-4-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787583
CAS-Nummer: 50741-92-9
EINECS: 202-763-7
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR