Nalidixinsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
75525039-25G
MOLE75525039-25GEA 0 EUR
MOLE75525039-25G
Nalidixinsäure Natriumsalz
Nalidixinsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
MDL: MFCD00064376
CAS-Nummer: 3374-05-8
EINECS: 222-159-7