5-Chinolinol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol

75617108-1G
MOLE75617108-1GEA 71.6 EUR
MOLE75617108-1G
5-Chinolinol
5-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
EINECS: 209-428-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR