3-(Diethylamino)phenol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
N,N-Diethyl-3-hydroxyanilin
75630880-100G
MOLE75630880-100GEA
71.6
EUR
MOLE75630880-100G
3-(Diethylamino)phenol
3-(Diethylamino)phenol
Formel:
C₁₀H₁₅NO Molecular Weight: 165,24 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 78 °C |
MDL:
MFCD00002265 CAS-Nummer: 91-68-9 EINECS: 202-090-9 |