2-Nitro-p-toluidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-nitrotoluol, 2-Nitro-4-methylanilin, 4-Methyl-2-nitroanilin
76167360-500G
MOLE76167360-500GEA 0 EUR
MOLE76167360-500G
2-Nitro-p-toluidin
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007907
CAS-Nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III