4-Chinolinol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
76234561-5G
MOLE76234561-5GEA 0 EUR
MOLE76234561-5G
4-Chinolinol
4-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 202…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006777
CAS-Nummer: 611-36-9
EINECS: 210-268-2