(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(+)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl-phosphate, (11bS)-4-Hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
76943966-1G
MOLE76943966-1GEA
0
EUR
MOLE76943966-1G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel:
C₂₀H₁₃O₄P Molecular Weight: 348,289 g/mol |
MDL:
MFCD00010045 CAS-Nummer: 35193-64-7 |