Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Amino hydrogen sulphate
77461217-100G
MOLE77461217-100GEA 144 EUR
MOLE77461217-100G
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Hydroxylamin-O-sulfonsäure
Formel: H₃NO₄S
Molecular Weight: 113,09 g/mol
MDL: MFCD00011604
CAS-Nummer: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8,III