2-Brombenzaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

77476504-100G
MOLE77476504-100GEA 0 EUR
MOLE77476504-100G
2-Brombenzaldehyd
2-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003300
CAS-Nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR