7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
77994840-25MG
MOLE77994840-25MGEA
0
EUR
MOLE77994840-25MG
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Formel:
C₁₀H₁₄N₄O₄ Molecular Weight: 254,24 g/mol |
MDL:
MFCD00005759 CAS-Nummer: 479-18-5 EINECS: 207-526-1 |