1-Boc-4-piperidon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
78590925-25G
MOLE78590925-25GEA
71.6
EUR
MOLE78590925-25G
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,25 g/mol |
MDL:
MFCD00151800 CAS-Nummer: 79099-07-3 |