Triethylbutylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme: (1-Butyl)triethylammonium bromide
80265642-100G
MOLE80265642-100GEA 0 EUR
MOLE80265642-100G
Triethylbutylammoniumbromid
Triethylbutylammoniumbromid
Formel: C₁₀H₂₄BrN
Molecular Weight: 238,21 g/mol
MDL: MFCD00055541
CAS-Nummer: 13028-69-8