(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
81595483-500MG
MOLE81595483-500MGEA
0
EUR
MOLE81595483-500MG
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00798429 CAS-Nummer: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |