1-Phenylpiperazin

Lieferant: Molekula

Synonyme: N-Phenylpiperazine

81909755-100G
MOLE81909755-100GEA 0 EUR
MOLE81909755-100G
1-Phenylpiperazin
1-Phenylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005957
CAS-Nummer: 92-54-6
EINECS: 202-165-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR