4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Lieferant: Molekula
82147905-1G
MOLE82147905-1GEA 0 EUR
MOLE82147905-1G
4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
4'-Nitrobenzo-15-krone-5 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel: C₁₄H₁₉NO₇
MDL: MFCD00060713
CAS-Nummer: 60835-69-0