2-Acetylnaphthalin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2'-Acetonaphthon, Methyl-β-naphthylketon

82226206-100G
MOLE82226206-100GEA 0 EUR
MOLE82226206-100G
2-Acetylnaphthalin
2-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004108
CAS-Nummer: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR