Acridingelb
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,6-Diamino-2,7-dimethylacridine monohydrochloride, CI 46025, Acridine yellow, Acridine Yellow G
82602455-25G
MOLE82602455-25GEA
163
EUR
MOLE82602455-25G
Acridingelb
Acridingelb G
Formel:
C₁₅H₁₅N₃·HCl Molecular Weight: 273,76 g/mol |
MDL:
MFCD00012661 CAS-Nummer: 135-49-9 EINECS: 205-194-2 |