Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,5-Dimethoxybenzoesäuremethylester
82959542-100G
MOLE82959542-100GEA
0
EUR
MOLE82959542-100G
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00008432 CAS-Nummer: 2150-37-0 EINECS: 218-423-6 |