(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Tarenflurbil, (R)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, (R)-(-)-Flurbiprofen
83025196-500MG
MOLE83025196-500MGEA
0
EUR
MOLE83025196-500MG
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ Molecular Weight: 244,260 g/mol |
MDL:
MFCD00869714 CAS-Nummer: 51543-40-9 EINECS: 257-264-7 |