(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
83380641-5G
MOLE83380641-5GEA
110
EUR
MOLE83380641-5G
(2S)-2-Pyrrolidinylmethanol
(S)-(+)-Prolinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101,15 g/mol |
MDL:
MFCD00005255 CAS-Nummer: 23356-96-9 EINECS: 245-605-2 |