2',3'-Didesoxycytidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Amino-1-((2R,5S)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, Zalcitabine
84941822-100MG
MOLE84941822-100MGEA 353 EUR
MOLE84941822-100MG
2',3'-Didesoxycytidin
2',3'-Didesoxycytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₃
Molecular Weight: 211,22 g/mol
MDL: MFCD00012188
CAS-Nummer: 7481-89-2