5-Amino-2-chlorpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-5-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-5-amin

85895134-1G
MOLE85895134-1GEA 0 EUR
MOLE85895134-1G
5-Amino-2-chlorpyridin
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00006243
CAS-Nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR