6-Methoxysalicylaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
86881166-1G
MOLE86881166-1GEA
0
EUR
MOLE86881166-1G
6-Methoxysalicylaldehyd
6-Methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151830 CAS-Nummer: 700-44-7 EINECS: 211-844-6 |