6-Chlornicotinonitril
Lieferant: Molekula
87085479-5G
MOLE87085479-5GEA 0 EUR
MOLE87085479-5G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
MDL: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III