Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
87660455-25G
MOLE87660455-25GEA 71.6 EUR
MOLE87660455-25G
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
Molecular Weight: 263,89 g/mol
Schmelzpunkt: 248…249,5 °C
MDL: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0