α-Brom-o-toluonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Brommethyl)benzoesäurenitril, o-(Brommethyl)benzonitril, 2-(Brommethyl)benzonitril
88216698-5G
MOLE88216698-5GEA 0 EUR
MOLE88216698-5G
α-Brom-o-toluonitril
α-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…74 °C
MDL: MFCD00001794
CAS-Nummer: 22115-41-9
UN: 2923
ADR: 8,II