4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
88364334-1G
MOLE88364334-1GEA
0
EUR
MOLE88364334-1G
4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
4'-Nitrobenzo-18-krone-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Formel:
C₁₆H₂₃NO₈ Molecular Weight: 357,35 g/mol |
MDL:
MFCD00143207 CAS-Nummer: 53408-96-1 |