2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
O-Phosphorylethanolamine
89847060-25G
MOLE89847060-25GEA
0
EUR
MOLE89847060-25G
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel:
C₂H₈NO₄P Molecular Weight: 141.0630 g/mol |
MDL:
MFCD00008178 CAS-Nummer: 1071-23-4 EINECS: 213-988-5 UN: 3261 ADR: 8 II |