5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: BMT, BTT
89914250-25G
MOLE89914250-25GEA 174 EUR
MOLE89914250-25G
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Formel: C₈H₈N₄S
Molecular Weight: 192,24 g/mol
MDL: MFCD00068731
CAS-Nummer: 21871-47-6