Isochinolin-4-amin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
89985050
MOLE89985050EA 119 EUR
MOLE89985050
Isochinolin-4-amin
Isochinolin-4-amin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,1700 g/mol
MDL: MFCD00034752
CAS-Nummer: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8