Xylenolorange Tetranatriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Xylenolorange wasserlöslich, 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
89990687
MOLE89990687EA 0 EUR
MOLE89990687
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Schmelzpunkt: ∼210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8