3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
CHAPS
90005195
MOLE90005195EA
0
EUR
MOLE90005195
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Molecular Weight: 614,89 g/mol Schmelzpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00081083 CAS-Nummer: 75621-03-3 Merck Index: 13,02052 |