Phenothiazin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 10H-Phenothiazine
90028302
MOLE90028302EA 0 EUR
MOLE90028302
Phenothiazin
Phenothiazin
Formel: C₁₂H₉NS
Molecular Weight: 199,28 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 202 °C
MDL: MFCD00005015
CAS-Nummer: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404