(S)-(+)-2-Hexanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxyhexan, (S)-(+)-Butyl-methylcarbinol, (S)-(+)-Methyl-butylcarbinol
90035495-1G
MOLE90035495-1GEA 0 EUR
MOLE90035495-1G
(S)-(+)-2-Hexanol
(S)-(+)-2-Hexanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065955
CAS-Nummer: 52019-78-0
UN: 2282
ADR: 3,III