2-Hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Nitro-2-pyridinol
90035566
MOLE90035566EA 0 EUR
MOLE90035566
2-Hydroxy-3-nitropyridin
2-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,1 g/mol
Schmelzpunkt: 224 °C
MDL: MFCD00006270
CAS-Nummer: 6332-56-5
EINECS: 228-709-2