1-Methylimidazol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: N-Methylimidazol, NMI, 1-Methyl-1H-imidazol, N-Methyl-1H-imidazol
M10028373
MOLEM10028373EA 0 EUR
MOLEM10028373
1-Methylimidazol
1-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Molecular Weight: 82,11 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005292
CAS-Nummer: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,II