Brenzcatechin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: o-Dihydroxybenzol, 1,2-Dihydroxybenzol, Catechol, Pyrocatechol

M10123276
MOLEM10123276EA 0 EUR
MOLEM10123276
Brenzcatechin
Brenzcatechin
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002188
CAS-Nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR