1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
M10434262
MOLEM10434262EA 0 EUR
MOLEM10434262
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195,65 g/mol
MDL: MFCD00012562
CAS-Nummer: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8