Ethylbrompyruvat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Brombrenztraubensäureethylester, 3-Brom-2-oxopropionsäureethylester, Brombrenztraubensäureethylester
M10601208
MOLEM10601208EA 0 EUR
MOLEM10601208
Ethylbrompyruvat
Ethylbrompyruvat
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 195,01 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (13 hPa)
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II