TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M10813371
MOLEM10813371EA 0 EUR
MOLEM10813371
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
Molecular Weight: 229,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3