1,1'-Carbonyldiimidazol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1,1'-Carbonylbis(imidazol), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazol, N,N'-Carbonyldiimidazol, CDI
M10944806
MOLEM10944806EA 0 EUR
MOLEM10944806
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 111…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819