4-Chlorresorcin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Chlorresorcinol
M11113179
MOLEM11113179EA 0 EUR
MOLEM11113179
4-Chlorresorcin
4-Chlorresorcin
Formel: C₆H₅ClO₂
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002273
CAS-Nummer: 95-88-5
EINECS: 202-462-0