Oxalsäuremethylesterchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
M11177203
MOLEM11177203EA 0 EUR
MOLEM11177203
Oxalsäuremethylesterchlorid
Oxalsäuremethylesterchlorid
Formel: C₃H₃ClO₃
Molecular Weight: 122,51 g/mol
MDL: MFCD00000705
CAS-Nummer: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II