Bromcyan
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Cyanogenbromid
M11231262
MOLEM11231262EA 0 EUR
MOLEM11231262
Bromcyan
Bromcyan
Formel: CBrN
Molecular Weight: 105,92 g/mol
Siedepunkt: 61,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011597
CAS-Nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763