4,4'-Dimethoxybenzil

Lieferant: Molekula

Synonyme: p-Anisil, Bis(4-methoxyphenyl)ethandion

M11542431
MOLEM11542431EA 0 EUR
MOLEM11542431
4,4'-Dimethoxybenzil
4,4'-Dimethoxybenzil
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Molecular Weight: 270,28 g/mol
Siedepunkt: 215…219 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008405
CAS-Nummer: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR