Dimidiumbromid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridiniumbromid, 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridiniumbromid
M11783520
MOLEM11783520EA
0
EUR
MOLEM11783520
Dimidiumbromid
Dimidiumbromid
Formel:
C₂₀H₁₈BrN₃ Molecular Weight: 380,29 g/mol Schmelzpunkt: 243…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011757 CAS-Nummer: 518-67-2 EINECS: 208-256-7 UN: 2811 ADR: 6.1,I |