Cycloheximid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Naramycin A, CHX, 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion, Actidion
M11784988
MOLEM11784988EA
0
EUR
MOLEM11784988
Cycloheximid
Cycloheximid
Formel:
C₁₅H₂₃NO₄ Molecular Weight: 281,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082346 CAS-Nummer: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |