2-Amino-5-fluorpyridin
Lieferant: Molekula
M11804620
MOLEM11804620EA 0 EUR
MOLEM11804620
2-Amino-5-fluorpyridin
2-Amino-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
MDL: MFCD01861120
CAS-Nummer: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III