N,N-Dimethylacetamid
Lieferant: Molekula
Gefahr
M11962807
MOLEM11962807EA 0 EUR
MOLEM11962807
N,N-Dimethylacetamid
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM