Bicin

Lieferant: Molekula

Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin

M12040448
MOLEM12040448EA 0 EUR
MOLEM12040448
Bicin
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR